¿Quiere conectarse de nuevo?
Rat Anti- IgG Antibody (Unconjugated)
Proveedor: MP Biomedicals
The Immunoglobulin was isolated chromatographically from normal rat serum using DEAE and gel filtration techniques. The immunoglobulin underwent Protein G purification.
  • Can be reconstitute with 0,135 M Na
  • Cl.
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for immunogen preparation. It may be used as a reference antigen, standard, blocking agent, or coating protein in a variety of Immunoassays.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 mg 100 mg ICNA08641481
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Conjugation Unconjugated
Antibody type Secondary
Host Rat
Western blot Yes
ELISA Yes
Form Liquid
Temperatura de almacenamiento 2...8 °C
Tested applications Immunoelectrophoresis, Immunoblot, Immunodiffusion, Dot Immunobinding
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.