¿Quiere conectarse de nuevo?
Horse Anti- IgG Antibody
Proveedor: MP Biomedicals
ImmunO™
The immunoglobulin was prepared from horse serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis has been applied to determine quality of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
  • Can be reconstitute with 0,135 M Sodium chloride
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Horse
Isotype:
Reactivity:
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 mg 100 mg ICNA08641441
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Antibody type Secondary
Host Horse
Form Lyophilised powder
Temperatura de almacenamiento 2...8 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.