¿Quiere conectarse de nuevo?
Mouse Anti-Human IgG1 Monoclonal Antibody (Biotin)
Proveedor: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgG1 (Fc region).
  • Working dilution: 1:500 - 1:1000 for most applications
Type: Secondary
Antigen: IgG1 Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6069
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1k
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
500 μL 500 µl ICNA08634721
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG1
Antigen name Immunoglobulin G1
Reactivity Human
Conjugation Biotin
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6069
Host Mouse
Isotype IgG1k
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Temperatura de almacenamiento 0 to +5 °C
Tested applications Immunoblot
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR