¿Quiere conectarse de nuevo?
Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Proveedor: MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Protein/peptide name Albumin
Protein synonyms Cohn Fraction V, Fraction V, BSA, Bovine Serum Albumin BSA, Fraction V, Bovine Serum Albumin, Cohn Fraction V
Species Bovine
Fuente Serum
CAS No. 9048-46-8
Grado Reagent grade
Purity 100%
Storage conditions +2 to +8 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.