¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: MP Biomedicals
ImmunO™
The antiserum is in 0,02 M sodium phosphate, 0,14 M sodium chloride, pH 7,3, 0,05% sodium azide, adjusted to standard titer, filtered through a 0,22 μm filter, vialed and lyophilised.
  • Specificity: This antibody shows a single band of precipitation with whole bovine serum and purified BSA, it has not been assayed for interspecies cross-reactivity
  • Can be reconstitute with 2 ml of distilled water
Type: Primary
Antigen: Bovine Serum Albumin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
2,0 mL 2 ml ICNA08651111
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol BSA
Antigen name Bovine Serum Albumin
Reactivity Bovine
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Las medidas de concentración 6 mg/ml
Immunogen Fraction V bovine serum albumin
Form Lyophilised
Temperatura de almacenamiento +2 °C to +8 °C
UniProtKB P02769
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.