¿Quiere conectarse de nuevo?
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Proveedor: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
  • Dilution range: 10 µg/ml in PBS for EIA
  • Specificity: Human IgE heavy chain (Fc region)
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
200 μg 200 µG ICNA08634371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6029
Host Mouse
Isotype IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Las medidas de concentración 2,0 mg/ml
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Temperatura de almacenamiento +2 °C to +8 °C
Tested applications Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.