¿Quiere conectarse de nuevo?
Recombinant Human Caspase 8
Proveedor: G Biosciences
The recombinant human caspases 1 - 3 and 6 - 10 are members of the ICE (interleukin-1 β converting enzyme) family of cysteine proteases. They exist in cells as inactive pro-enzymes. During apoptosis, pro-caspases 1 - 3 and 6 - 10 are processed at aspartate residues by self-proteolysis and/or cleavage by another caspase. The matured (processed) form of these caspases consists of large and small subunits, which associate to form a heterotetramer active enzyme.
Información para pedidos: Accessories must be ordered separately.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
25 EU RCH-008
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Enzyme name Caspase 8
Species Human
Tipo Recombinant
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.