VWR®, Tapones de seguridad
Proveedor: VWR
VWR®
590-0038EA 111 EUR
590-0038 590-0036 590-0037
VWR®, Tapones de seguridad
Tapas Tapones de seguridad y para residuos
Extraiga solventes o fases móviles de forma segura de depósitos y botellas, sin exponerse a gases peligrosos y vapores de solventes. Los materiales de alta calidad (PTFE y PP) garantizan la máxima seguridad para el personal y el entorno de su laboratorio.
  • Recomendados para los sistemas de HPLC
  • Químicamente resistentes a los disolventes orgánicos agresivos
  • Las válvulas y el filtro de aire que deben sustituirse cada seis meses para un máximo nivel de seguridad
Información de suministro: Se suministran con una válvula / filtro de aire y los conectores correspondientes.