Cuchara para alimentos, SteriPlast®
Proveedor: Bürkle
SteriPlast
231-0588EA 63.5 EUR
231-0588 231-0587
Cuchara para alimentos, SteriPlast®
Cucharas
La cuchara para alimentos SteriPlast® se fabrica PS, se embala individualmente para el uso desechable y, por último, se esteriliza con rayos gama en una sala blanca de Categoría 7 (10.000). Esta cuchara está disponible en dos tamaños, 2,5 ml (equivalente a una cucharilla de postre) y 10 ml (equivalente a una cuchara normal).
  • Utilizable en el marco de la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS
  • Especial para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
  • Embalada individualmente y esterilizada con rayos gama
  • Fabricación, montaje y embalaje en conformidad con la categoría de salas blancas
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
El color azul no está presente en forma natural en los alimentos. Es por ello que los productos azules, o bien partes de ellos, se pueden reconocer y detectar de manera rápida y sencilla en un control visual en caso de introducirse en la producción.