Tank Coating Guide
Proveedor: Industrial Physics
SIMELD3075EA 53.2 EUR
SIMELD3075
Tank Coating Guide
Libros
This guide can assist ship’s staff in the assessment of tank, hold and space coatings in order to determine compliance with the rules and regulations of the classification of ships.
  • Maneja la definición de las condiciones del revestimiento de los tanques en las clasificaciones bueno/malo/malo
  • Metodología IACS para dividir los tanques en una serie de "áreas consideradas" más pequeñas, que pueden identificarse fácilmente
  • Esquemas para ayudar a definir la determinación del área, el porcentaje de rotura de los revestimientos para estructuras específicas del buque y una comparación de las escalas de óxido
La guía también incluye imágenes a todo color de los revestimientos de los depósitos en distintas condiciones y una sección que describe y muestra los puntos conflictivos de la corrosión y otros defectos comunes. La última sección contiene esquemas que indican la nomenclatura y la terminología comunes aplicadas a la estructura típica de los principales tipos de buques.