Patrones en ampollas de vidrio para la determinación del índice de hidrocarburos, conforme a la norma ISO 9377-2
87498.005EA 315 EUR
VWRC87498.005
Patrones en ampollas de vidrio para la determinación del índice de hidrocarburos, conforme a la norma ISO 9377-2
Diseñado para el análisis de muestras de agua y tierra, conforme a la norma.
Certificaciones: ISO 9377-2.
Información de suministro: Se suministran con certificado de análisis, referencia y número de lote de los materiales básicos.
Envase: En ampollas de vidrio de 1,0 y 10 ml.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022