¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "cell-freezing-media"
https://es-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/50/20236850.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   SeraFree™ Cryopreservation Media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media c...
Numero del catalogo: (N400-25PK)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Bacterial Freezing Media is a sterile, ready to use cryopreservation media for long term storage of bacterial cultures. Ideal for the preservation of ...
UOM:  1 * 25 UN
Numero del catalogo: (HYCLSH30894.01)
Proveedor:  GE Healthcare - Hyclone
Descripción:   HyClone AdvanceSTEM™ cryopreservation medium is formulated to support the cryopreservation of a variety of cell types including human mesenchymal stem...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (HYCLSR30002.02)
Proveedor:  GE Healthcare - Hyclone
Descripción:   HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (HYCLSR30001.02)
Proveedor:  GE Healthcare - Hyclone
Descripción:   Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM:  1 * 100 ml
Proveedor:  LONZA
Descripción:   Cryoprotective medium containing BME with Hank’s Balanced Salts Solution and 15% DMSO, without L-glutamine. Used 1:1 with growth medium containing 10%...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (LONZ12-769E)
Proveedor:  LONZA
Descripción:   ProFreeze™-CDM is a chemically defined freeze medium suitable for cryopreserving many cell types in the absence of foetal bovine serum (FBS).
UOM:  1 * 100 ml
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8