VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Proveedor: Avantor
VWR® VividPro™
1B1773-0.4MLEA 136 EUR
1B1773-0.4ML 1B1773-1ML
VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Tintes Colorantes para electroforesis
VividPro Plus es un colorante fluorescente para proteínas que se puede utilizar en un protocolo de coelectroforesis rápida para visualizar proteínas en geles SDS-PAGE.
  • Sensibilidad intermedia entre los colorantes a base de rutenio y los colorantes Coomassie®
Para la visualización de VividPro Plus™ se puede utilizar un transiluminador UV común o una caja de documentación de geles equipada con un transiluminador a 312 nm, o bien sistemas de documentación de geles con luz LED azul o escáneres láser con un láser azul de 488 nm.
La visualización se consigue rápidamente tras la electroforesis sin fijación y es compatible con la manipulación posterior, como espectrometría de masas e inmunotranferencia.
VividPro Plus también puede usarse con un protocolo de postinción más largo que requiera fijación del gel y proporciona un patrón de tinción con una estabilidad más duradera.
Visualization can be achieved quickly following the electrophoretic run without fixation, and is compatible with downstream manipulation such as mass spectrometry, and Western blotting. VividPro Plus™ can also be used with a longer post-staining protocol that requires gel fixation and provides a staining pattern that has a longer time stability.