Tabletas Kjeldahl
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
85537.0100EA 85.2 EUR
85537.0100 85541.1000 85534.0100 85529.0100 85526.0100 85530.1000 85533.1000 85544.1000 85531.0100 85536.1000 85543.1000 85539.1000 85535.1000 85525.0100 85538.1000 85542.0100 85527.1000 85540.1000 85532.1000 85541.0100 85537.1000 85531.1000 85530.0100 85526.1000 85534.1000 85536.0100 85533.0100 85539.0100 85528.0100 85528.1000 85544.0100 85532.0100 85535.0100 85525.1000 85538.0100 85542.1000 85527.0100 85529.1000 85543.0100 85540.0100
Tabletas Kjeldahl
Digestores Kjeldahl, tabletas y reactivos
Los tabletas de Kjeldahl son catalizadores que favorecen el paso de digestión del método Kjeldahl para la determinación de nitrógeno.
  • Disponible una amplia gama de catalizadores
  • Diferentes tamaños de comprimidos
  • Formato de comprimido fácil de utilizar
El método Kjeldahl se utiliza en una amplia variedad de análisis, incluido el análisis de proteínas, materiales orgánicos nitrogenados y también, después de la reducción, en el análisis de nitratos y nitritos. Por lo tanto, el método se utiliza en apliamente en aplicaciones que van desde el análisis de alimentos y bebidas hasta el análisis agrícola y medioambiental.
El nitrógeno total Kjeldahl (TKN) se suele utilizar como parámetro en el análisis de muestras de aguas residuales y suelos.
Desde la aparición de este método hace 130 años, se han desarrollado numerosos catalizadores con el fin de ofrecer métodos de digestión más rápidos y seguros para condiciones de digestión específicas. Avantor pone a su disposición una amplia gama de comprimidos "listos para usar" adecuados para los requisitos óptimos de la fase de descomposición del ácido sulfúrico.