VWR® Premium Line, Pipetas serológicas
Proveedor: VWR
VWR® Premium Line
612-5830EA 66.2 EUR
612-5830 612-5831 612-5539 612-5836 612-5837 612-5834 612-5835 612-5832 612-5833 612-5829 612-5544 612-5522 612-5545 612-5523 612-5542 612-5543 612-5521 612-5540 612-5541 612-5827 612-5828 612-5506 612-5507 612-5826 612-5548 612-5504 612-5505 612-5546 612-5547
VWR® Premium Line, Pipetas serológicas
Pipetas Pipetas serológicas
PS, transparente, graduada, no estéril o estéril. Estas pipetas desechables para transferencias de líquidos están hechas de GPPS (poliestireno general), de conformidad con la Clase VI de USP.
  • Libre de DNasa / RNasa, no pirogénico, no citotóxico, no hemolítico
  • Cumple con los requisitos de BST/TSE; sin látex
  • Las graduaciones están calibradas para una dispensación precisa de ± 2%
  • Las pipetas están codificadas por colores según sus volúmenes
  • Pipetas estériles: Esterilizado por irradiación gamma SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Impreso con un número de lote para su trazabilidad
Fabricado en un entorno de sala limpia de clase 100 000. Fabricado bajo los sistemas de gestión de calidad EN ISO 13485: 2003 e ISO 9001: 2008.
Envase: Las pipetas estériles están disponibles empaquetadas individualmente en una envoltura de plástico/papel o envoltura de plástico-plástico o en una bolsa de PE al vacío con cierre de cremallera (10/25/50 pipetas/bolsa). Las pipetas no estériles se envasan al vacío en bolsas de PE.