  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Inhibidores
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Cayman Chemical
Descripción:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Numero del catalogo: (80-6501-23)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail provides the convenience of a single solution with full sample protection. This broad-spectrum inhibi...
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   These inhibitors are potent fluoromethyl ketone (FMK) based, non toxic and membrane permeable. They are supplied as 1 mM ready-to-use solutions and ar...
Numero del catalogo: (J63907.AA)
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   PHOSPHATASE INHIBITOR COCKTAIL I 1 * 5 ml
UOM:  1 * 5 ml
Numero del catalogo: (J65358.LQ)
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
UOM:  1 * 1 C/U
Numero del catalogo: (786-207)
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
UOM:  1 * 1 SET
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 7  de 7
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR