Sistemas de estanterías para sustancias peligrosas, RWW
Proveedor: asecos
MSGA27836EA 791.5 EUR
MSGA27836 MSGA27834 MSGA27835 MSGA27832 MSGA27833 MSGA27830 MSGA27831 MSGA27829
Sistemas de estanterías para sustancias peligrosas, RWW
Mobiliario Estantes
Estanterías de construcción robusta con cuatro estantes de sumideros de acero galvanizado como niveles de almacenamiento y marcos de estanterías galvanizadas. Ideal para el almacenamiento seguro y aprobado de los contaminantes del agua.
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, ajustables en altura
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • El sistema de estanterías se puede ampliar individualmente
Certificaciones: Aprobado por el TÜV.
Información de suministro: Entrega de paquete plano con instrucciones de montaje.