Pantallas, Interchange™
Proveedor: Scott Safety
SCTS2015398EA 230 EUR
SCTS2015398 SCTS2028397 SCTS2015231
Pantallas, Interchange™
Interchange™ es una completa gama de sujeciones y pantallas faciales montadas sobre un casco o directamente sobre la cabeza. La serie completa de sujeciones de pantallas faciales montadas sobre un casco utiliza un mecanismo de sujeción, de modo que se pueden emplear numerosos materiales para la pantalla facial.
  • Las pantallas se pueden usar con el protector de cejas o se pueden acoplar a cascos
  • Hay disponibles pantallas de diferentes formas y materiales
  • Proteja los ojos y la cara frente al calor, los impactos y las salpicaduras
Información para pedidos: Las pantallas se suministran sin sujeciones. Debe pedir todos los componentes por separado. Tenga en cuenta que necesita un adaptador para fijar la sujeción al casco.