Cajas con tapa, HDPE
Proveedor: CurTec
216-0143EA 68.9 EUR
216-0143 216-0147 216-0148 216-0145 CURT5102-00-825
Cajas con tapa, HDPE
Cajas Cajas para transporte
Cajas, HDPE, gris, con tapas negras integradas. Para el envío interno y externo de mercancías.
  • A prueba de manipulaciones
  • Varias posibilidades de etiquetas
  • Relación de anidamiento >70%
Cierre y apertura rápidos, fáciles y seguros Ocupan menos espacio de almacenamiento cuando están vacíos y ayudan a reducir sus costes logísticos. Apto para cintas transportadoras.