Cubos, rectangulares, PP
Proveedor: Pfennig Reinigungstechnik
PPSA2000601EA 21.15 EUR
PPSA2000601 PPSA2000604 PPSA2000605 PPSA2000602 PPSA2000603
Cubos, rectangulares, PP
Cubos
De serie para los carros del sistema Clino®, cubo rectangular con asa. También es adecuado para la preparación previa de textiles.
  • Con escala de 1 a 5 L
  • De color para facilitar su uso como parte de un sistema de código de colores
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia a la temperatura