Cubrezapatos de sala limpia, Tyvek® IsoClean®, modelo IC 451 S
Proveedor: DuPont
DUPOIC451SWH0B/MEA 165 EUR
DUPOIC451SWH0B/M
Cubrezapatos de sala limpia, Tyvek® IsoClean®, modelo IC 451 S
Estos cubrezapatos están hechos de Tyvek®. Este tejido está compuesto de polietileno de alta densidad hilado por flash, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Tejido libre de pelusa
  • Con la parte superior elástica
  • Las suelas Gripper ™ proporcionan mayor resistencia al deslizamiento y durabilidad.
  • Las costuras dentadas tienen múltiples hilos entrelazados que se cosen alrededor de los bordes de la prenda para crear una costura fuerte y resistente al estrés.
Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño). Ideal para uso en biotecnología, farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos e industrias electrónicas, así como en otros entornos críticos o controlados.
Certificaciones: Tipo PB [6-B]; EN 14126; Cat. III; (EU) 2016/425
Envase: A granel, empaquetados en doble bolsa de polietileno transparente.