Suelos de derrame, PE
Proveedor: asecos
MSGA8828EA 1710.5 EUR
MSGA8828 MSGA31396 MSGA31397 MSGA8829 MSGA19234 MSGA31394 MSGA31395 MSGA8827 MSGA19236 MSGA19235 MSGA17301 MSGA8684
Suelos de derrame, PE
Materiales para contención de derrames
  • Diseño compacto y robusto - seguro y aprobado
  • Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Disponible con rejilla galvanizada o de polietileno
  • Alta resistencia a los productos químicos
  • La carga máxima de 150 kg.
Capacidad de carga: 800 kg/m²