Esta buscando: Reactivos para transfección
VWR ofrece reactivos de transfección para numerosas aplicaciones, incluyendo bioproducción, in-vivo, producción de virus, transfección de DNA y siRNA, CRISPR/Cas 9 y otros. Cuando considere un reactivo de transfección adecuado, tenga en cuenta el tipo de célula y los medios de cultivo que utiliza. Existen reactivos de transfección especiales para cultivo de células adherentes y en suspensión y también para tipos celulares concretos. VWR también ofrece productos para electroporación y los consumibles necesarios para llevarla a cabo.
VWR ofrece reactivos de transfección para numerosas aplicaciones, incluyendo bioproducción, in-vivo, producción de virus, transfección de DNA y siRNA, CRISPR/Cas 9 y otros. Cuando considere un reactivo de transfección adecuado, tenga en cuenta el tipo de célula y los medios de cultivo que utiliza. Existen reactivos de transfección especiales para cultivo de células adherentes y en suspensión y también para tipos celulares concretos. VWR también ofrece productos para electroporación y los consumibles necesarios para llevarla a cabo.
78  results were found
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: jetOPTIMUS® is a 'best in class' DNA transfection reagent, based on a novel cationic nanotechnology allowing high efficiency with low volume of reagen...
Proveedor: AGILENT
Descripción: The GeneJammer transfection reagent is a proprietary formulation of novel polyamines ideal for transient or stable transfections in a wide variety of ...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: Next generation of transfection reagent for rAAV production in suspension.
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: jetMESSENGER® is a mRNA transfection reagent that has been specifically designed to offer outstanding transfection efficiency in cells that are usuall...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: The FectoPRO® Transfection Kit is specifically designed for enhanced Transient Gene Expression (TGE) in suspension CHO and HEK-293 cells in various se...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: Transfection reagents for lentiviral vector production from small to large scale.
New Product
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: The jetPRIME® DNA and/or siRNA transfection reagent is a powerful and versatile reagent designed to ensure high DNA transfection efficiency and excell...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: PEIpro® is a ready to use 1 mg/ml optimised linear polyethylenimine (PEI) reagent for the production of virus and recombinant proteins by Transient Ge...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: in vivo-jetPEI® reagent provides versatile, reproducible and reliable delivery of all types of nucleic acids (DNA, siRNA, miRNA and more) in an...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: INTERFERin® is a powerful, ready to use siRNA and miRNA reagent which provides more than 90% silencing efficiency at 1 nM siRNA in a wide variety of c...
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: jetPEI® transfection reagent is a linear polyethylenimine derivative, free of components of animal origin, providing highly effective and reproducible...
Numero del catalogo: (101000010.)
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: PULSin® protein delivery reagent is dedicated to the delivery of proteins, antibodies and peptides into cells and offers a powerful approach to functi...
UOM: 1 * 0,4 mL
Numero del catalogo: (722-100)
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: SpCas9 nuclease sequence is carefully optimized to improve its nuclear import, nuclease editing efficiency, and to reduce off-targeting effects
UOM: 1 * 100 µG
Numero del catalogo: (201000005.)
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: Reactivo para transfección, Glucose solution
UOM: 1 * 10 mL
Proveedor: Polyplus-transfection
Descripción: FectoCHO® expression system consists in the synergistic association of a novel CHO chemically defined medium, FectoCHO® CD expression medium and a pow...
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Greatly enhances transfection efficiency
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom