Botellas TILT, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215-3878EA 43.3 EUR
215-3878
Botellas TILT, DURAN®
Frascos Frascos de medios
La botella TILT, hecha de vidrio transparente de borosilicato DURAN® 3.3, es ideal para la preparación de medios de cultivo celular.
  • Baja altura de la botella para un fácil manejo en cabinas de bioseguridad
  • Forma que ahorra espacio para almacenamiento en nevera y baños de agua
  • Posición de inclinación de 45º para pipetear sin sostener la botella
  • Apertura 100% más grande para pipetear fácilmente
  • Indicadores de volumen inclinados para mayor comodidad
  • Botella resistente al vacío para una esterilización segura del filtro
Las cabinas de bioseguridad y las campanas limpias son esenciales para trabajar con cultivos celulares en condiciones estériles. Desafortunadamente, hacen que el manejo de las botellas de medios sea difícil y lento para los investigadores. La botella TILT tiene dos posiciones: vertical para la esterilización del filtro o el almacenamiento, e inclinada a 45° para el pipeteo. Eche un vistazo a los medios de cultivo celular desde un nuevo ángulo y descubra un sistema de botella que facilita el manejo y convierte la usabilidad en seguridad.
Información de suministro: Se suministra completo con tapón de rosca de polipropileno GL 56 blanco.