Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 072
Proveedor: Saint-Gobain
VERN072-375-2EA 133 EUR
VERN072-375-2 VERN072-250-2 VERN072-625-4 VERN072-500-4 VERN072-313-3 VERN072-750-4
Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 072
Tuberías Tuberías para aplicaciones biofarmacéuticas
Elastómero termoplástico, opaco.
  • Fabricado bajo estrictas directrices GMP
  • No pirogénico, no citotóxico, no hemolítico
  • Químicamente resistente a los ácidos y álcalis concentrados.
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Baja adherencia plaquetaria
  • Baja unión a proteínas
  • Diámetro interior ultra liso
  • Lote trazable
C-Flex® es un elastómero termoplástico patentado único, diseñado específicamente para satisfacer las demandas críticas de las industrias farmacéutica, de investigación, biofarmacéutica y de diagnóstico. El tubo biofarmacéutico C-Flex® ha sido utilizado por muchas de las principales compañías de procesamiento biotecnológico y farmacéutico del mundo. Cada bobina de tubo C-Flex® se extruye con precisión I.D, O.D y dimensiones de pared. Todos los tubos están formulados para cumplir con los estándares de la industria biofarmacéutica y se someten a pruebas de control de calidad antes de abandonar las instalaciones de producción de Saint-Gobain Performance Plastics.
Resistencia a la temperatura: -45 to +135 °C
Dureza (durómetro shore A): 60
Certificaciones: Cumple con los estándares USP Clase VI.