Esta buscando: Estándares de escandio
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 1 M HNO₃, Aplicación: Patrones AAS
Numero del catalogo: (1.70349.0100)
Proveedor: Merck
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 7% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Numero del catalogo: (207462-500ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, Supelco®, Matriz: 1% HNO₃, Aplicación: Patrones AAS
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (92504-100ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Scandium Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: Nitric acid dil., Aplicación: Patrones ICP
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Sc₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Escandio, Matriz: 2-5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP-MS
MSDS Certificados Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Escandio, Matriz: Nitric acid dil., Aplicación: Patrones AAS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Sc₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Scandium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Numero del catalogo: (43129.18)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Scandium Standard, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matriz: oil, Aplicación: Patrones de base aceite
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
Numero del catalogo: (PERCN9303798)
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, Matriz: 2% HNO₃, Aplicación: Patrones AAS, Patrones ICP
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: ACSD
Descripción: Scandium Standard, 10000 mg/L, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Proveedor: ACSD
Descripción: Scandium Standard, 1000 mg/L, Matriz: Nitric acid dil., Aplicación: Patrones ICP
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom