Esta buscando: Estándares de níquel
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.70336.0100)
Proveedor: Merck
Descripción: Nickel Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 2-3% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Nickel Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 0,5 M HNO₃, Aplicación: Patrones AAS
Numero del catalogo: (1.09989.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Nickel Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriz: H₂O, Aplicación: Patrones AAS
UOM: 1 * 1 Ampoul
MSDS
Numero del catalogo: (42637-100ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Nickel Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: Nitric acid dil., Aplicación: Patrones de cromatografía iónica
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Numero del catalogo: (72631-100ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Nickel Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: Nitric acid dil., Aplicación: Patrones ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (1.70382.0100)
Proveedor: Merck
Descripción: Nickel Standard, 10000mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 2-3% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Ni en HNO₃ 2-5%.
Numero del catalogo: (5738.0100)
Proveedor: Avantor
Descripción: Nickel Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matriz: 2% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Ni en HNO₃ 2-5%.
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Nickel Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Níquel, Matriz: 2-5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Nickel Standard, 1000 mg/L, VWR®, Níquel, Matriz: 2% HNO₃, Aplicación: Patrones AAS
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Nickel Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Numero del catalogo: (14211.18)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Nickel Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matriz: Mineral oil, Aplicación: Patrones de base aceite
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Nickel Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matriz: Mineral oil, Aplicación: Patrones de base aceite
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
Numero del catalogo: (HONCE1168-100ML)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom