Esta buscando: Estándares de neodimio
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.70335.0100)
Proveedor: Merck
Descripción: Neodymium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 2-3% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: (Nd₂O₃ en HNO₃ 2-5%).
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Neodymium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Neodimio, Matriz: 2% HNO₃, Aplicación: Patrones AAS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Neodymium Standard, 1000 ppm, VWR® ARISTAR®, Neodimio, Matriz: 2-5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP-MS
MSDS Certificados Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Nd₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Neodymium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Neodymium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Numero del catalogo: (HONCE1167-100ML)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
Numero del catalogo: (PERCN9303787)
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Neodymium Standard, 1000 mg/L, Matriz: 2% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP , Patrones AAS
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Honeywell Chemicals
Descripción: Certified Reference Materials (CRMs)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Neodymium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones AAS
Proveedor: ACSD
Descripción: Neodymium Standard, 1000 mg/L, Matriz: 2% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Proveedor: ACSD
Descripción: Neodymium Standard, 10000mg/L, Matriz: 5% HNO₃, Aplicación: Patrones ICP
Proveedor: Agilent
Descripción: Agilent offers a comprehensive range of single and multi-element standards, tuning solutions, ionisation buffers and environmental standards for Atomi...
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descripción: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom