Esta buscando: Estándares de nitrito
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (72586-100ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-
UOM: 1 * 100 mL
Numero del catalogo: (1.19899.0500)
Proveedor: Merck
Descripción: Nitrite standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Nitrite standard solution, 40,0 mg/L NO₂-N, Supelco®, Contenido: NaNO₂ in H₂O, Para los kits de pruebas: 1.00609
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Patrón de nitrito, 1000 mg/l, VWR®, Contenido: NaNO₂ en H₂O, Aplicación: Patrones de cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Nitrite (in N) 1,000 mg/l in water standard for ion chromatography, 1000 mg/l, VWR®, Contenido: NaNO₂ en H₂O, Aplicación: Patrones de cromatografía iónica
Numero del catalogo: (458092J)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: (NO₂ en H₂O).
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: (NO₂ en H₂O).
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Patrón de nitrito, Specpure®, 1000 mg/l
Proveedor: ACSD
Descripción: Patrón de nitrito y nitrógeno, 1000 mg/l, Matriz: H₂O
Proveedor: ACSD
Descripción: Patrón de nitrito, 1000 mg/l, Matriz: H₂O
Numero del catalogo: (PROOVHG-INO2-500)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descripción: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other...
UOM: 1 * 500 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom