Esta buscando: Estándares de la industria petrolera
240  results were found
SearchResultCount:"240"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (UST148-1.5ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Diesel fuel No. 2, Supelco®, 50000 µg/ml in methylene chloride
UOM: 1 * 1,5 mL
Numero del catalogo: (44895-U)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM(R) Triolein Solution, Supelco®, 5000 mug/ml in pyridine
UOM: 1 * 1 Vial
Numero del catalogo: (47211.)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM(R) D4815 Quantitative Calibration Kit, Supelco®
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (48882.)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM(R) D2887 Calibration Mix, Supelco®, (varied)
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (51848-100MG)
Proveedor: Merck
Descripción: Heptatriacontane, Supelco®
UOM: 1 * 100 mg
Numero del catalogo: (40147-U)
Proveedor: Merck
Descripción: C8-C40 Alkanes Calibration Standard, Supelco®, in dichloromethane (varied)
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (48182.)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM(R) D5307 Crude oil qualitative standard, Supelco®
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (47489.)
Proveedor: Merck
Descripción: Petroleum Refinery Reformate, Supelco®
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (48873.)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM(R) D2887 Reference Gas Oil, Supelco®, Pk Info: pkg of 6 x 1 mL
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (94234-2ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems, C10; C20 - C40 (all even), Supelco®, 50 mg/l each
UOM: 1 * 2 mL
Numero del catalogo: (CRM44917)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM(R) D6584 standard solution 2, TraceCERT®, Supelco®, in pyridine (varied), ASTM D 6584, Pk Info: ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Proveedor: Merck
Descripción: Quantitative animal and vegetable reference mixes which conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62.
Numero del catalogo: (PE1708-2ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Diesel in Water - PT, Supelco®, Proficiency Testing Material
UOM: 1 * 2 mL
Numero del catalogo: (94234-10ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems, C10; C20 - C40 (all even), Supelco®, 50 mg/l each
UOM: 1 * 10 mL
Numero del catalogo: (48479.)
Proveedor: Merck
Descripción: ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (49137-U)
Proveedor: Merck
Descripción: Hydrocarbon Mix, Supelco®, 1000 mug/mL each component in cyclohexane
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 240
no targeter for Bottom