1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO454800010EA 71.6 EUR
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02259411
Núm. CAS: 147539-41-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure