5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO454130010EA 491 EUR
ACRO454130010
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Pto. de fusión: 75…76,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08273918
Núm. CAS: 57489-77-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %