3-Methoxypropionic acid 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO453320500EA 508 EUR
ACRO453320500 ACRO453320100
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C (9 mmHg)
Densidad: 1,108 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042654
Núm. CAS: 2544-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %