Methyl arachidate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO452820050EA 206 EUR
ACRO452820050 ACRO452820250 ACRO452820010
Methyl arachidate 99%
Methyl arachidate
Formula: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Pto. Ebullición: 215…216 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 45…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009014
Núm. CAS: 1120-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %