Perfluorokerosene 50% in PFK low boiling, high boiling for mass spectrometry
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO450130010EA 450 EUR
ACRO450130010
Perfluorokerosene 50% in PFK low boiling, high boiling for mass spectrometry
Perfluorokerosene
Pto. Ebullición: 180 °C
Densidad: 1,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132835
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Suitability (for mass analysis) Passes test