Isoquinoline-1-carbonitrile 98%
|
Atención
|
ACRO449570050EA
291
EUR
ACRO449570050
ACRO449570010
Isoquinoline-1-carbonitrile 98%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Formula:
C₁₀H₆N₂ MW: 154,17 g/mol Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134166 Núm. CAS: 1198-30-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 92 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...