Ácido 5-hexenoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO449520010EA 65.4 EUR
ACRO449520010 ACRO449520050
Ácido 5-hexenoico 98%
Ácido 5-hexenoico
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -37 °C
Densidad: 0,961 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046558
Núm. CAS: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %