4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO448710010EA
71.9
EUR
ACRO448710010
ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,93 g/mol Pto. de fusión: 362…366 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411549 Núm. CAS: 843663-18-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |