Picolinamidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO448610050EA 166 EUR
ACRO448610050
Picolinamidine hydrochloride 97%
Picolinamidine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052271
Núm. CAS: 51285-26-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %