4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%

Atención

ACRO446600050EA 307 EUR
ACRO446600050
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Pto. Ebullición: 50…52 °C (5,3mbar)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436597
Núm. CAS: 705-24-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR