6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO445520010EA 229 EUR
ACRO445520010
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 97%
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BN₂O₂
MW: 256,1080 g/mol
Pto. Ebullición: 130…145 °C (,6 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11054040
Núm. CAS: 1167418-13-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure