4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO445390010EA 416 EUR
ACRO445390010
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Pto. de fusión: 304…304,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07644472
Núm. CAS: 1150114-77-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure