4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO444670010EA 177 EUR
ACRO444670010
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038755
Núm. CAS: 797755-07-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure