(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO439210010EA
57.7
EUR
ACRO439210010
ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formula:
C₁₀H₂₀NO₇P MW: 297,24 g/mol Pto. de fusión: 69,7…71.6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02178893 Núm. CAS: 89524-98-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |