7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO438490050EA 736 EUR
ACRO438490050 ACRO438490010
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035684
Núm. CAS: 58347-49-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Solid (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥94.0 %