4-Cloro-2,5-dimetoxianilina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO437861000EA 82.3 EUR
ACRO437861000
4-Cloro-2,5-dimetoxianilina 97%
4-Cloro-2,5-dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014893
Núm. CAS: 6358-64-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %