(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO436430050EA 357 EUR
ACRO436430050
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Pto. de inflamación: 104,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115306
Núm. CAS: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8.5° to -12.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)