3-Amino-4-iodo-1H-indazole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO435750050EA 150 EUR
ACRO435750050
3-Amino-4-iodo-1H-indazole 95%
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₆IN₃
MW: 259,0471 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426697
Núm. CAS: 599191-73-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥94.0 %