1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
434688000.EA 404 EUR
434688000. 434681000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
1-Hexylmagnesium chloride
Formula: C₆H₁₃ClMg
MW: 144,93 g/mol
Pto. Ebullición: 65…68 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,965 g/cm³
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798087
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %