(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO434490010EA 212 EUR
ACRO434490010
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 97%
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00869714
Núm. CAS: 51543-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)